Documentos Principais
8.41590
Sigma-Aldrich
1-Aminoanthraquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Aminoanthraquinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-423-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
251-254 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c2c(ccc1)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
chave InChI
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 250 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1