Key Documents
8.41514
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylenedicarboxylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethyl acetylenedicarboxylate, 2-Butynedioic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
212-095-8
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
pb
108-110 °C/14.7 hPa
pf
1.5 °C
temperatura de transição
flash point 94 °C
densidade
1.067 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.063 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup