Documentos Principais
8.41513
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3ß-ol
for synthesis
Sinônimo(s):
5α-Cholestan-3ß-ol, Dihydrocholesterol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H48O
Número CAS:
Peso molecular:
388.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-315-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
Formulário
solid
pf
130-143 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CC2C(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
chave InChI
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 143 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +22.0 - +25.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3