Documentos Principais
8.41328
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methylglutaric acid, 2-Methylpentanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
210-521-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.00056 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
powder
pH
2.8 (10 g/L in H2O)
pf
74-76 °C
solubilidade
>1000 g/L
densidade
1.33 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
closed cup - does not flash
Ponto de fulgor (°C)
closed cup - does not flash