Documentos Principais
8.41034
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile sulfate
for synthesis
Sinônimo(s):
Aminoacetonitrile sulfate, Glycinonitrile sulphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
210.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
226-772-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
118-122 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.NCC#N.NCC#N
InChI
1S/2C2H4N2.H2O4S/c2*3-1-2-4;1-5(2,3)4/h2*1,3H2;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
NQHWLBZZBSYIPI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3