Key Documents
8.41018
Sigma-Aldrich
Ethyl salicylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl salicylate, Salicylic acid ethyl ester, Ethyl-2-hydroxybenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-265-5
pressão de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.1 % (v/v)
pb
232 °C/1013 hPa
pf
1.3 °C
temperatura de transição
flash point 100 °C
solubilidade
0.25 g/L
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
chave InChI
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.128 - 1.132
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
100 °C