8.22011
Dehydroacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Dehydroacetic acid, 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.001 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
336 °C
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 2 g/L in H2O)
p.e.
270 °C/1013 hPa
pf
109-111 °C
temperatura de transição
flash point 157 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
chave InChI
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
157 °C