Key Documents
8.21600
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
About This Item
Fórmula linear:
2-(HOOC)C6H4SO3NH4
Número CAS:
Peso molecular:
219.22
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
230-077-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pf
274-277 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H6O5S.H3N/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);1H3
chave InChI
PJGXSCHDOCZUNR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3