8.20993
Phenylacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.33 hPa ( 97 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
solid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
265 °C/1013 hPa
pf
74-77 °C
temperatura de transição
flash point 132 °C
solubilidade
1.58 g/L
densidade
1.091 g/cm3 at 97 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
chave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
132 °C