Key Documents
8.20730
Sigma-Aldrich
Iodobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
Iodobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5I
Número CAS:
Peso molecular:
204.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
209-719-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.41 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
potência
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
-30 °C
temperatura de transição
flash point 77 °C
solubilidade
0.34 g/L (experimental)
densidade
1.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup