Documentos Principais
8.20630
Sigma-Aldrich
Hexachloroacetone
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexachloroacetone, Hexachloro-2-propanone, Perchloroacetone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3Cl6O
Número CAS:
Peso molecular:
264.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-129-5
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
2980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
-3 °C
densidade
1.74 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
chave InChI
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.742
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish to pink
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup