Documentos Principais
8.20394
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethanolammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Diethylethanolammonium chloride, N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NCH2CH2OH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
237-787-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
133-136 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H3]OC(CC)(CC)C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-4-6(3,5-2)8-7;/h4-5H2,1-3,7H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NIYUVINFVZDPMK-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3