8.18492
Methyl 3-oxopentanoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl 3-oxopentanoate, 3-Oxopentanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
250-184-3
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de transição
flash point 71 °C
densidade
1.04 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup