8.16017
(S)-(-)-Tryptophan
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(-)-Tryptophan, Trp
Formulário
solid
potência
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
290 °C (decomposition)
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -32.5 - -30.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1