Documentos Principais
8.15008
Sigma-Aldrich
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinônimo(s):
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
D5NO
Peso molecular:
40.08
Código UNSPSC:
12142201
pressão de vapor
535 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
≥25 wt. %
técnica(s)
NMR: suitable
pb
36 °C
densidade
1.056 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Assay (weight%): ≥ 26 %
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2