Documentos Principais
8.14785
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
209.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
257-158-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 63 °C
densidade
1.24 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C)(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
chave InChI
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
63 °C