8.14691
2,5-Dimethylresorcinol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Dimethylresorcinol, ß-Orcinol, Dihydroxycylene
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
p.e.
277-280 °C
pf
161-164 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(cc(c1)C)O)C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
chave InChI
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3