Key Documents
8.14566
Sigma-Aldrich
Diisopropylazodicarboxylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Diisopropylazodicarboxylate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
219-502-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.04 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
potência
2150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
75 °C/33.3 Pa
temperatura de transição
flash point 106 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
VVWRJUBEIPHGQF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
106 °C