Documentos Principais
8.14501
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4ClNaO3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
166.56 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
239-508-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
solubilidade
100 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCl.O
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test