Key Documents
8.14440
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Phenylpropyl acetate, Hydroxycinnamyl acetate, ß-Phenylpropyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-569-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
445 °C
potência
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
245 °C
temperatura de transição
flash point 130 °C
solubilidade
0.69 g/L
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
chave InChI
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.016
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup