Documentos Principais
8.14439
Sigma-Aldrich
2-Propylvaleric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Propylvaleric acid, Dipropylacetic acid, Valproic acid, 2-Propylpentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-777-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1 % (v/v)
p.e.
220 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 111 °C
densidade
0.905 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CCC)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 °C - closed cup