Documentos Principais
8.14422
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
for synthesis
Sinônimo(s):
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-241-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
pf
140-146 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
chave InChI
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 140 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3