Documentos Principais
8.04146
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Bromobenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
4-(Br)C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
185.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
214-365-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
p.e.
123-125 °C/31 hPa
pf
55-58 °C
temperatura de transição
flash point 108 °C
densidade
1.85 g/cm3
densidade volumétrica
670 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
chave InChI
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup