Key Documents
8.03138
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isopropenyl acetate, Acetone enol acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-562-7
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
439 °C (DIN 51794)
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.8 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 34 g/L in H2O)
pb
97 °C/1013 hPa
pf
-93 °C
temperatura de transição
flash point 16 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
chave InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.923
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup