Documentos Principais
8.00741
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalic anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetrachlorophthalic anhydride, Tetrachloro-1,2-benzenedicarboxylic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8Cl4O3
Número CAS:
Peso molecular:
285.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-171-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.0021 kPa ( 145 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
powder
potência
>15800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
350 °C/1.013 hPa
pf
253-256 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
chave InChI
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 253 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Hexachlorobenzene: ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
680.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
360 °C - closed cup