8.00735
2-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Pyridinecarboxylic acid, Picolinic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pH
3.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
134-137 °C
temperatura de transição
flash point 139 °C
solubilidade
887 g/L
densidade volumétrica
500‑700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 139 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1