Documentos Principais
8.00175
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiophene
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Acetylthiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6OS
Número CAS:
Peso molecular:
126.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-804-6
pressão de vapor
2.7 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
265 °C (DIN 51794)
potência
25-200 mg/kg LD50, oral (Rat)
370 mg/kg LD50, skin (Rat)
p.e.
211-213 °C/1013 hPa
pf
9-11 °C
temperatura de transição
flash point 97 °C
solubilidade
14 g/L
densidade
1.17 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
chave InChI
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.168 - 1.172
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
97 °C