Key Documents
7710-OP
Millipore
Cloreto de sódio
OmniPur® Grade, >=99.5%
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
granular (Fine)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pf
801 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Molecular Biology Grade.
A260 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Assay: ≥99.5%
Barium (Ba): ≤0.001%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: ≤0.005%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Insoluble matter: ≤0.005%
Iodide (I): ≤0.002%
pH of a 5% solution at 25°C: 5.5-7.5
Phosphatase: none detected
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Potassium (K): ≤0.005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.003%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1