Key Documents
70005-M
Sigma-Aldrich
T7SelectUP Primer
About This Item
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.54
forma
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Mr: 6105
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
5ʹ - GGAGCTGTCGTATTCCAGTC - 3ʹ
Informações legais
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany