662125
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5
The Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, also referenced under CAS 108477-18-5, controls the biological activity of Ubiquitin Isopeptidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, 3,5-bis((4-Nitrophenyl)methylene)-1,1-dioxide, tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, NSC-144303
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ubiquitin isopeptidase activity
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Aleo, E., et al. 2006. Cancer Res.66, 9235.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2