662107
UbcH13 Inhibitor, NSC697923
The UbcH13 Inhibitor, NSC697923 controls the biological activity of UbcH13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
UbcH13 Inhibitor, NSC697923, NSC697923, UBE2N Inhibitor, Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2 N Inhibitor, 2-Nitro-5-tosylfuran, Ubc13 Inhibitor
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
InChI
1S/C11H9NO5S/c1-8-2-4-9(5-3-8)18(15,16)11-7-6-10(17-11)12(13)14/h2-7H,1H3
chave InChI
GAUHIPWCDXOLCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ubc13
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3