658551
AG 1296
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive, inhibitor of PDGF receptor kinase and blocks signaling of human PDGF α-receptors and β-receptors.
Sinônimo(s):
AG 1296, 6,7-Dimethoxy-3-phenylquinoxaline
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-8-12-13(9-16(15)20-2)18-14(10-17-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
chave InChI
QNOXYUNHIGOWNY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PDGFR kinase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Tse, KF., et al. 2001. Leukemia15, 1001.
Strutz, F., et al. 2001. Kidney Int.59, 579.
Kovalenko, M., et al. 1997. Biochemistry 36, 6260.
Kovalenko, M., et al. 1994. Cancer Res. 54, 6106.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3