616461
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542, CAS 301836-41-9, is a cell-permeable inhibitor of SMAD2 phosphorylation. Inhibits the activity of ALK4 and ALK5 (IC₅₀ = 140 nM and 94 nM, respectively).
Sinônimo(s):
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542, 4-[4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-5-(2-pyridyl)-1H-imidazol-2-yl]benzamide, Dihydrate, 4-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(2-pyridyl)-1H-imidazol-2-yl]benzamide, Dihydrate, SB-431542
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c(nc(c1c4cc5c(cc4)OCO5)c3ncccc3)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26)
chave InChI
FHYUGAJXYORMHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3