616407
TACE Substrate IV, Fluorogenic
Sinônimo(s):
TACE Substrate IV, Fluorogenic, TNF-α Convertase Enzyme Substrate IV, Fluorogenic, Abz-LAQAVRSSSR-Dpa, ADAM-17 Substrate IV, Fluorogenic
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex ~320 nm
λem ~420 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fluorogenic decapeptide substrate that is useful for continuous monitoring of TACE activity
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1