612161
Anti-Tissue Factor Mouse mAb (TF9-10H10)
lyophilized, clone TF9-10H10, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TF9-10H10, monoclonal
forma
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
primate, human
não deve reagir com
rabbit
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see application references)
Flow Cytometry (see application references)
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1:1000, see application references)
Immunofluorescence (see application references)
Paraffin Sections (see application references)
Neutralization Studies (not recommended)
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3