Documentos Principais
60240-M
Sigma-Aldrich
Standard/Sample Diluent
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
application:
citations:
Nível de qualidade
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3