566325
SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35
The SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35, also referenced under CAS 848193-72-6, controls the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35, (6 S)-2-Chloro-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohepta[b]indole-6-carboxamide
Ensaio
≥96% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H15ClN2O/c15-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(14(16)18)13(9)17-12/h5-7,10,17H,1-4H2,(H2,16,18)/t10-/m0/s1
chave InChI
ABIVOOWWGYJNLV-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3