565852
PTP Inhibitor XXXI, II-B08
The PTP Inhibitor XXXI, II-B08 controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PTP Inhibitor XXXI, II-B08, CD45 Inhibitor V, FAP1 Inhibitor, LMWPTP Inhibitor, Lyp Inhibitor III, PTP1B Inhibitor IX, SHP1 Inhibitor IX, SHP2 Inhibitor VI, 3-(1-(3-(Biphenyl-4-ylamino)-3-oxopropyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-6-hydroxy-1-methyl-2-phenyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
potência
5.2 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
SHP2
Other PTPs
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Zhang, X., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 2482.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2