565785
β-Secretase Activity Assay Kit, Fluorogenic
Sinônimo(s):
BACE Activity Assay Kit, Fluorogenic
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 tests
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
entrada
sample type tissue extract(s)
sample type purified enzyme(s) (BACE)
sample type cell lysate
método de detecção
fluorometric
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Componentes
Advertência
Princípio
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2