565764
γ-Secretase Substrate, Fluorogenic
An internally quenched fluorogenic peptide substrate containing the C-terminal β-APP (amyloid β-peptide precursor protein) amino acid sequence that is cleaved by γ-secretase.
Sinônimo(s):
γ-Secretase Substrate, Fluorogenic, NMA-GGVVIATVK(DNP)- DR DR DR-NH₂
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
5% acetic acid: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Sequência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1