565758
β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized solid, β-secretase substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic, FS-1, H-RE(EDANS)EVNLDAEFK(DABCYL)R-OH, Memapsin 2 Substrate I, Fluorogenic
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic, A highly sensitive fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate, based on the EVNLDAEF sequence derived from the β-secretase site of the Swedish mutation of Amyloid Precursor Protein (APP).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex ~350 nm
λem ~490 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-secretase substrate
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1