559410
SB 290157
A non-peptide that acts as a selective, high affinity, competitive antagonist of the anaphylatoxin C3a receptor (IC₅₀ = 200 nM).
Sinônimo(s):
SB 290157, N²-[(2,2-Diphenylethoxy)acetyl]-L-arginine, TFA
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)O.N([C@@H](CCCN\C(=N/[H])\N)C(=O)O)C(=O)COCC(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C22H28N4O4.C2HF3O2/c23-22(24)25-13-7-12-19(21(28)29)26-20(27)15-30-14-18(16-8-3-1-4-9-16)17-10-5-2-6-11-17;3-2(4,5)1(6)7/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2,(H,26,27)(H,28,29)(H4,23,24,25);(H,6,7)/t19-;/m0./s1
chave InChI
ZJRMPPVJAQWGEG-FYZYNONXSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
C3a receptor
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3