555553
Rho Kinase Inhibitor III, Rockout
The Rho Kinase Inhibitor III, Rockout, also referenced under CAS 7272-84-6, controls the biological activity of Rho Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Rho Kinase Inhibitor III, Rockout, 3-(4-Pyridyl)-1H-indole
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H10N2/c1-2-4-13-11(3-1)12(9-15-13)10-5-7-14-8-6-10/h1-9,15H
chave InChI
LLJRXVHJOJRCSM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ROCK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1