553571
Anti-Ras (31-43) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Ras GDP/GTP Binding Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, bovine, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAB2A(5862)
Descrição geral
Imunogênio
Embalagem
Advertência
Nota de análise
Rat brain tissue
Outras notas
Sawada, M., et al. 1989. Nucleic Acid Res.17, 8867.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1