Documentos Principais
553513
Sigma-Aldrich
Rac Inhibitor III
EHop-016
Sinônimo(s):
EHop-016, N4-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N2-[3-(4-morpholinyl)propyl]-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H30N6O
Número CAS:
Peso molecular:
430.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(Nc4ccnc(NCCCN5CCOCC5)n4)ccc13
InChI
1S/C25H30N6O/c1-2-31-22-7-4-3-6-20(22)21-18-19(8-9-23(21)31)28-24-10-12-27-25(29-24)26-11-5-13-30-14-16-32-17-15-30/h3-4,6-10,12,18H,2,5,11,13-17H2,1H3,(H2,26,27,28,29)
chave InChI
AFTZZRFCMOAFCR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
EHop-016 is a potent and specific inhibitor of Rac1 and Rac3 GTPase activity that inhibits Vav2 interaction with Rac, Rac-activated PAK1, lamellipodia formation, and cell migration. EHop-016 inhibits the Rac activity of MDA-MB-231 metastatic breast cancer cells and reduces Rac-directed lamellipodia formation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3