Documentos Principais
553325
Sigma-Aldrich
Ras, Human, Recombinant, Wild-Type, E. coli
Sinônimo(s):
rH-Ras, WT
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Recombinant, human wild-type Ras expressed in E. coli. Suitable as a substrate for farnesyltransferase.
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 45 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl₂, 1 mM DTT, 50% glycerol, pH 8.0.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Marshall, M.S. 1995. FASEB J.9, 1311.
James, G.L., et al. 1993. Science260, 1937.
Reiss, Y., et al. 1990. Cell62, 81.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1