538927
15d-PGJ2
A metabolite of PGD₂that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected NIH/3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells.
Sinônimo(s):
15d-PGJ2, Prostaglandin J₂, 15-Deoxy-Δ 12,14, PPAR Agonist VII, PPARγ Agonist VI
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1\C(=C/C=C/CCCCC)\C(=O)C=C1
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
chave InChI
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ricote, M., et al. 1998. Nature 391, 79.
Forman, B.M., et al. 1995. Cell 83, 803.
Kliewer, S.A., et al. 1995. Cell83, 813.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3