5.38184
Synoviolin Inhibitor, LS-102
Sinônimo(s):
Synoviolin Inhibitor, LS-102, (S)-N²-(benzo[d]oxazol-6-yl)-N⁴-(1-cyclohexylethyl)-N⁶-ethyl-N⁶-(2-(ethylamino)ethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, E3 Ligase SYVN Inhibitor, LS-102, LS102
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
35 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
purple
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Synoviolin
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fujita, F., et al. 2015. EMBO J.34, 12192.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3