5.33965
IAP Antagonist, BV6
Sinônimo(s):
IAP Antagonist, BV6, (S,S,2S,2ʹS)-N,Nʹ-((2S,2ʹS)-(hexane-1,6-diylbis(azanediyl))bis(3-oxo-1,1-diphenylpropane-3,2-diyl))bis(1-((S)-2-cyclohexyl-2-((S)-2-(methylamino)propanamido)acetyl)pyrrolidine-2-carboxamide)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
IAP
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Li, W., et al. 2011. J. Thorac. Oncol.6, 1801.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3