Documentos Principais
5.31038
Sigma-Aldrich
TAT-Beclin-1, Scrambled
≥95% (HPLC), powder, Beclin-1 activator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1, Scrambled, H₂N-YGRKKRRQRRR-GG-VGNDFFINHETTGFATEW-CO₂H
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C164H251N57O45
Peso molecular:
3741.10
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1, Scrambled,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Beclin-1 (267-284), a randomly shuffled peptideis made cell-permeable by attaching covalently to a human immunodeficiency virus(HIV)-1 Tat protein transduction domain via a diglycine linker. Beclin-1activating peptide I, TAT-Beclin-1, is observed to promote autophagy invitro and in vivo in pharmacological research.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg~Gly-Gly~Val-Gly-Asn-Asp-Phe-Phe-Ile-Asn-His-Glu-Thr-Thr-Gly-Phe-Ala-Thr-Glu-Trp-OH
Outras notas
Liu, Y., et al. 2013. Proc. Natl. Acad. Sci. USA110, 20364.
Shoji-Kawata, S., et al. 2013. Nature.494, 201.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1